material
borosilicate glass flask
four-neck (with threaded side arm)
round bottom
조인트
center joint: ST/NS45/50
side joint: ST/NS24/40
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware F71542L
용량
2,000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Round bottom, four-neck flask with standard taper outer joints and a thermometer joints. Supplied complete with a compression cap and Viton® O-ring. For insertion of thermometers or bleed tubes having an O.D. between 5.0-7.0 mm.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.