material
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck (high vaccum valve)
조인트
joint: ST/NS14/20
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware F541100
용량
100 mL
100 mL
밸브 크기
0-4 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Supplied with high vacuum valve with PTFE O-ring at tip and PTFE wiper to protect Viton® O-ring on shaft.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SYNF541100-1EA | 4061832195032 |