주요 문서
SYNF472950A
Synthware Squibb-style separatory funnel with PTFE stopcock and PTFE stopper
500 mL, top joint: ST/NS 29/42
동의어(들):
Synthware F472950A, glass separatory funnel
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121809
NACRES:
NB.51
조인트
joint: ST/NS top29/42
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware F472950A
용량
500 mL
500 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Supplied with a Glass or PTFE stopper
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)