주요 문서
SYNF341125
Synthware two neck pear shaped flask
25 mL, center joint: ST/NS 14/20, side joint: ST/NS 14/20
동의어(들):
Synthware F341125, 2-neck pear shape flask
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.51
material
borosilicate glass flask
pear-shaped
two-neck (angled side neck)
조인트
center joint: ST/NS14/20
side joint: ST/NS14/20
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware F341125
용량
25 mL
25 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Pear shape with joints. Heavy wall design.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)