주요 문서
SYNF240500
Synthware Dewar flask, hemispherical low form
I.D. × O.D. 8.5 cm × 12.3 cm, fits 500 mL flasks
동의어(들):
Synthware F240500
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.51
material
aluminum flask
조인트
Joints neck (123)
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware F240500
I.D. × O.D.
8.5 cm × 12.3 cm
내경 × 깊이
12.3 cm × 8.5 cm
플라스크 용량
500 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Flask size shown is the maximum capacity flask that will fit inside the Dewar. With aluminum housing to transfer magnetic field.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)