조인트
joint: ST/NS24/40
Grade
for chromatography
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware F234020C
O.D. × L
40 mm × 200 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Short column with lower 24/40 joint and hose connection for vacuum. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.