주요 문서
SYNF124100
Synthware single-neck flat-bottom flask
capacity 100 mL, joint: ST/NS 24/40
동의어(들):
Synthware F124100, glass round flask
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.51
material
borosilicate glass flask
flat bottom
single-neck
조인트
joint: ST/NS24/40
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware F124100
용량
100 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Heavy wall single neck, flat bottom flask with an outer joint. Heavy wall design. All sizes listed below are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)