material
aluminum flask
조인트
Joints neck (120)
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware F111900
내경 × 깊이
12 cm × 19 cm
플라스크 용량
1900 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Dewar flask with weighted metal base for stability and with a full-length aluminum housing which extends to the top rim for added protection.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객