주요 문서
SYND451414
Synthware Dean Stark distillation receiver
5 mL, joint: ST/NS 14/20
동의어(들):
Synthware D4514114, Dean-Stark apparatus, Dean-Stark trap
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104812
NACRES:
NB.51
조인트
joint: ST/NS14/20
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware D451414
용량
5 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
For easy separation of water from reaction or distillation system. Graduated with 2 mm PTFE stopcock.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)