주요 문서
SYNC362620
Synthware chromatography column with PTFE stopcock
I.D. 20.0 mm, L 203 mm
동의어(들):
Synthware C362620, glass chromatograpy column
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.51
Grade
for chromatography
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware C362620
I.D.
20.0 mm
길이
203 mm
적합성
suitable for chromatography
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
With reinforced beaded top. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)