주요 문서
SYNC291925
Synthware graduated concentrator tube
25 mL, joint: ST/NS 19/22
동의어(들):
Synthware C291925, glass concentrator tube
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.51
material
colorless tube
glass tube
조인트
joint: ST/NS19/22
무균
non-sterile
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware C291925
용량
25 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Graduated concentrator tubes for use with Kuderna-Danish evaporative set-ups. Tube can be stoppered for storage. Overall height is 100 mm for 10 mL, and 170 mm for the 25 mL.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)