주요 문서
SYNA891420
Synthware distilling adapter with 105 degree bend
top joint: ST/NS 14/20, bottom joint: ST/NS 14/20
동의어(들):
Synthware 891420, bent distillation adapter
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.51
조인트
bottom joint: ST/NS14/20
joint: ST/NS top14/20
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware A891420
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
With an inner drip joint at the bottom and an outer joint at the top.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)