주요 문서
SYNA871420
Synthware 75 degree angled drying tube
joint: ST/NS 14/20
동의어(들):
Synthware A871420, glass drying tube, Drying tube 95° bent
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.51
material
colorless tube
glass tube
조인트
joint: ST/NS14/20
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware A871420
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Angled at 75° to avoid desiccant contact with reactions.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)