제조업체/상표
SST303K
SciLabware
보어(bore)
2.5 mm , key
스톱콕 직경
18.8 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Fully interchangeable PTFE keys for Pyrex stopcocks
- Supplied complete with plastic screw thread retaining device
- Keys are self lubricating, avoiding the need for stopcock grease
- Made to a taper of 1:10 giving a combination of performance and ease of operation
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.