특징
(straight key bore 8.0 MM)
포장
pkg of 5 ea
제조업체/상표
SciLabware SST108K
SciLabware
일반 설명
Stopcocks, plain arms, straight bore, PTFE key
- Manufactured from borosilicate glass with PTFE keys for highest resistance to chemical attack
- Barrels are highly polished and the keys are self lubricating, avoiding the need for stopcock grease
- Keys are fully interchangeable and supplied complete with plastic screw thread retaining device
- Made to a taper of 1:10 giving a combination of performance and ease of operation
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.