Key Documents
SLWSSD102K
Pyrex® Spare glass keys, straight key bore
bore 1.5 mm , key
동의어(들):
Pyrex, SciLabware SSD102K
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
제조업체/상표
SSD102K
SciLabware
보어(bore)
1.5 mm , key
스톱콕 직경
12.5 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Replacement keys for SSD: series stopcocks
  • Manufactured from borosilicate glass
  • Supplied complete with key retaining device
특징 및 장점
• Manufactured from 3.3 expansion borosilicate glass complying with ISO 3585 (ASTM E-438 Type 1 Class A)• Keys are supplied complete with silicone ′O′ ring and PP retaining device• Keys are fully interchangeable
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)