주요 문서
SLW5100-250
Pyrex® Erlenmeyer flask, wide neck, heavy duty, with printed trace code
250 mL
동의어(들):
Pyrex, SciLabware 5100-250
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
flat bottom
wide-neck
조인트
joint neckWIDE-MOUTH
무균
non-sterile
특징
graduated
without cap
heavy duty
with printed trace code
포장
pack of 12 ea
제조업체/상표
SciLabware 5100-250
높이
133 mm
본체 O.D.
78 mm
용량
250 mL
250 mL
경부 I.D.
33 mm
마개 크기
33
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Mechanically stronger than conventional Erlenmeyers
  • Reinforced rims for extra strength and resistance to impact fracture
  • Manufactured from high quality Pyrex borosilicate glass
  • White graduations and marking spot
기타 정보
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)