주요 문서
SLW443347
Pyrex® Dropping funnel
graduated, PTFE key, with cone, 250 mL
동의어(들):
Pyrex, SciLabware 443347
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121809
NACRES:
NB.43
material
PTFE key
조인트
joint 29/32
특징
graduated
graduations 5 mL
제조업체/상표
443347
SciLabware
용량
250 mL
250 mL
스톱콕(stopcock) 보어
2.5 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Complies with ISO 4800, Type 4
  • With interchangeable PTFE key for grease free performance
  • Double graduated scale showing volume of liquid contained/delivered
  • Stem inside cone for easy fitting to Quickfit® assemblies
  • Graduations in white enamel
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)