material
PTFE key
glass stopper (hollow)
조인트
joint stopper24/29
제조업체/상표
443047N
SciLabware
용량
250 mL
250 mL
스톱콕(stopcock) 보어
2.5 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Gilson style separating funnel with long delivery stem for good control of the liquid/liquid interface
- With interchangeable PTFE key for grease free performance
- Supplied with hollow glass stopper
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.