주요 문서
SLW443042N
Pyrex® Separating funnel, Gilson style with PTFE key
125 mL
동의어(들):
Pyrex, SciLabware 443042N
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121809
NACRES:
NB.43
material
PTFE key
glass stopper (hollow)
조인트
joint stopper19/26
제조업체/상표
443042N
SciLabware
용량
125 mL
125 mL
스톱콕(stopcock) 보어
1.5 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Gilson style separating funnel with long delivery stem for good control of the liquid/liquid interface
  • With interchangeable PTFE key for grease free performance
  • Supplied with hollow glass stopper
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SLW443042N-1EA4061832442150