material
PTFE key
glass stopper (hollow)
조인트
joint stopper14/23
제조업체/상표
443038N
SciLabware
용량
60 mL
60 mL
스톱콕(stopcock) 보어
1.5 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Gilson style separating funnel with long delivery stem for good control of the liquid/liquid interface
- With interchangeable PTFE key for grease free performance
- Supplied with hollow glass stopper
특징 및 장점
• PTFE stopcock key with silicone ′O′ ring and PP retaining device• PTFE keys are fully interchangeable• Keys are self lubricating, avoiding the need for stopcock grease• Keys have a 1:10 taper to accurately fit the relevant glass stopcock barrel
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.