material
borosilicate glass
제조업체/상표
3780/06M
SciLabware
본체 O.D. × 높이
18 mm × 135 mm , excluding stem
용량
8 mL
8 mL
디스크 직경
15 mm
필터 직경
15 mm
스템 O.D. × 길이
8 mm × 40 mm
공극 크기
grade 3
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- With 15mm diameter sintered disc
- Ideal for filtering small amounts of material
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.