주요 문서
SLW3710/01
Pyrex® Büchner filter funnels with sintered disc
500 mL, disc diam. 95 mm, porosity grade 0
동의어(들):
Pyrex, SciLabware 3710/01
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121809
NACRES:
NB.43
제조업체/상표
3710/01
SciLabware
용량
500 mL
500 mL
디스크 직경
95 mm
공극 크기
grade 0 porosity
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)