주요 문서
SLW3630/01
Pyrex® Büchner filter funnels with sintered disc
50 mL, disc diam. 30 mm, porosity grade 0
동의어(들):
Pyrex, SciLabware 3630/01
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121809
NACRES:
NB.43
제조업체/상표
3630/01
SciLabware
용량
50 mL
50 mL
디스크 직경
30 mm
공극 크기
grade 0 porosity
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The 40mm sintered discs fitted to these funnels are manufactured from the same 3.3 expansion borosilicate glass as the funnel bodies, making these funnels suitable to be used with a wide range aggressive chemicals.
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)