material
borosilicate glass
hexagonal base
polyethylene stopper
white graduation
조인트
joint 19/26
특징
graduations 1.0 mL
제조업체/상표
3211/08MP
SciLabware
높이
226 mm
용량
50 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Complies with ISO 4788
- Supplied with interchangeable polyethylene stopper
- Graduations in white enamel for improved visibility with dark coloured solutions
- Manufactured in chemically resistant Pyrex borosilicate glass
- Robust hexagonal foot
특징 및 장점
- Complies with ISO 4788
- Manufactured from borosilicate glass 3.3
- Calibrated to Class B tolerances
- With robust hexagonal foot
- Graduations in white enamel for improved visibility with dark coloured solutions
- Supplied with interchangeable polyethylene stopper
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.