material
Pyrex membrane
무균
non-sterile
제조업체/상표
SciLabware 3065/13M
공칭 직경
65 mm
공극 크기
grade 3 porosity
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Complies with ISO 4793
- For use by Glassblowers constructing special apparatus
- Manufactured from Pyrex borosilicate glass for resistance to heat and chemical corrosion
- Close control of pore size
- Accurate and consistent disc dimensions
- High mechanical strength to withstand full vacuum
- Convenient packaging
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.