material
PTFE key
conical
조인트
joint stopper14/23
제조업체/상표
2190/01M
SciLabware
용량
50 mL
50 mL
스톱콕(stopcock) 보어
2.0 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Complies to ISO 4800, Type 1
- Manufactured from chemically resistant Pyrex borosilicate glass
- With interchangeable PTFE key
- Supplied with both polyethylene and glass stoppers
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.