material
borosilicate glass
설명
fits filter diam. 320 - 385 mm
특징
short stem
제조업체/상표
2140/14M
SciLabware
필터 직경
320—385 mm
스템 길이
193 mm
스템 O.D.
24 mm
상부 O.D.
200 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- With 60 deg. bowl angle for precise fitting of filter paper
- Manufactured from chemical and heat resistant Pyrex borosilicate glass
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.