주요 문서
SLW1624/10M
Pyrex® Test tubes, with rim, heavy wall
15 mL
동의어(들):
Pyrex, SciLabware 1624/10M
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121700
NACRES:
NB.11
material
beaded neck neck
borosilicate glass tube
colorless tube
무균
non-sterile
특징
graduations: no
Push fit
포장
pack of 100 ea
제조업체/상표
SciLabware 1624/10M
O.D. × L
16 mm × 125 mm
용량
15 mL
15 mL
튜브 직경
16 mm
벽 두께
1.8 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Conforms to ISO 4142
  • Test tubes with a heavy wall to provide extra mechanical strength
  • Pyrex borosilicate glass for high resistance to thermal shock and chemical attack
Robust construction reduces possibility of breakages:
  • Lower replacement costs
  • Improved user safety
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)