조인트
joint side arm29/32
joint stopper29/32
제조업체/상표
1569/12DP
SciLabware
높이
262 mm , with stopper
본체 지경
138 mm
용량
2000 mL
2000 mL
경부 I.D.
29 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Complies with ISO 4796
- Ground side socket (size 29/32) to accept stopcock assemblies
- Ground neck
- Supplied with glass stopper
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.