제조업체/상표
1531/12D
SciLabware
본체 지경
138 mm
보틀 높이
248 mm
용량
2000 mL
2000 mL
경부 I.D.
28 mm
사이드암 크기
9 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Tubular side arm for attachment of 9mm bore flexible tubing
- Unground neck to accept rubber stoppers
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SLW1531/12D-5EA | 4061832438405 |