material
borosilicate glass bottle
round bottle
조인트
Joints threaded neck (GL45)
설명
plastic coated
무균
non-sterile
특징
graduations
without cap
with printed trace code
without pouring ring
포장
pack of 10 ea
제조업체/상표
SciLabware 1518/06
높이
138 mm
본체 지경
70 mm
용량
250 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Bottles only. Supplied without cap or pouring ring
- Complies with ISO 4796
- Borosilicate glass with clear PU plastic coating to provide added protection against mechanical breakage
- Reduces the hazard of flying glass and liquid splashes in the event of breakage
- Printed with Trace Code for downloadable batch certificate
- Batch certificate available to download from www.scilabware.com
- Coating withstands steam sterilisation up to 135 deg. C
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.