material
borosilicate glass bottle
polypropylene cap
round bottle
white graduation
조인트
Joints threaded neck (GL45)
무균
non-sterile
특징
graduations
with cap
with pouring ring
with printed trace code
포장
pack of 10 ea
제조업체/상표
SciLabware 1516/04D
용량
100 mL
직경 × 높이
56 mm × 100 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Bottles complete with polypropylene cap and drip-free pouring ring
- Complies with ISO 4796
- Printed with Trace Code for downloadable batch certificate
- Batch certificate available to download from www.scilabware.com
- Ideal for mixing and storage of culture medium
- Sloping shoulders for smooth pouring action
- White graduations and marking spot
- Manufactured from temperature and chemically resistant borosilicate glass
- For use up to 140 deg. C
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.