material
PTFE seal
Pyrex bottle
black PBT cap
colorless bottle
round bottle
round bottom
white graduation
조인트
Joints threaded neck (SVL60)
특징
with cap
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
SciLabware 1515/20D
보틀 직경 × 높이
258 mm × 460 mm
캡 크기
60 mm
용량
15000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Complies with ISO 4796-1
- Ideal for storage of reagents, analytical standards and culture media etc.
- Manufactured from Pyrex borosilicate glass
- Excellent resistance to chemical attack and high temperatures
- Supplied with PBT screwcaps having a PTFE faced sealing disc
- Withstands hot air sterilisation up to 180 deg. C
- Autoclavable
- White graduations and marking spot
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.