material
Pyrex flask
flat bottom flask
조인트
joint ST/NS neck45 mm I.D.
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
SciLabware 1170/08SC
높이
230 mm
본체 지경
135 mm
용량
1000 mL
경부 I.D.
45 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Complies with ISO 6556 and DIN 12476
- Büchner flasks with heavy wall construction for vacuum filtration applications
- Side-arm features a PTFE screwthread connector for easy and safe fitting of 9mm bore vacuum tubing
- With tooled neck to accept a drilled rubber stopper
특징 및 장점
• Complies with ISO 6556 and DIN 12476• Filtering flasks with heavy wall construction for vacuum filtration applications• Side-arm features a PTFE screwthread connector for easy and safe fitting of 9mm bore vacuum tubing• With tooled neck to accept a drilled rubber stopper• 5000ml size is supplementary to ISO range
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.