주요 문서
SLW1137/10M
Pyrex® Erlenmeyer flask, graduated with SVL screwcaps
capacity 1,000 mL
동의어(들):
Pyrex, SciLabware 1137/10M
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
material
PBT cap
PTFE seal
Pyrex flask
flat bottom
조인트
joint neck SVL 42
무균
non-sterile
특징
graduated
with cap
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
SciLabware 1137/10M
본체 O.D.
131 mm
캡 크기
42
용량
1,000 mL
플라스크 높이
210 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Ideal for storage of culture specimens and media
  • PBT screwcaps with PTFE faced sealing disc
  • Erlenmeyer pattern
  • Manufactured from Pyrex® borosilicate glass for highest resistance to thermal shock and chemical corrosion
  • White enamel graduations and marking spot
  • Graduated to full capacity
기타 정보
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SLW1137/10M-1EA4061832436579