주요 문서
SLW1080/02M
Pyrex® Boiling flask, flat bottom, wide neck
50 mL
동의어(들):
Pyrex, SciLabware 1080/02M
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
material
Pyrex flask
flat bottom
single-neck
wide-neck
포장
pack of 10 ea
제조업체/상표
1080/02M
SciLabware
높이
75 mm
벌브 직경
52 mm
용량
50 mL
50 mL
경부 I.D.
32 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Complies with DIN ISO 24450
  • With wide neck to facilitate easy addition of solid samples etc.
  • Flat base for standing on benches and hotplates etc.
  • Manufactured from Pyrex® glass for high resistance to thermal shock
  • Excellent chemical durability for contamination-free performance
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)