material
Pyrex flask
flat bottom
single-neck
특징
narrow neck
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
1070/40D
SciLabware
높이
465 mm
본체 지경
300 mm
용량
12,000 mL
12000 mL
12000 mL
경부 I.D.
57 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Complies with DIN ISO 1773
- Flat base for standing on benches and hotplates etc.
- Manufactured from Pyrex® glass for high resistance to thermal shock
- Excellent chemical durability for contamination-free performance
- With white enamel marking spot
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.