분석
95%
형태
liquid
유통기한
3 years under the recommended conditions
InChI
1S/C12H22O6Si2/c1-13-19(14-2,15-3)11-7-9-12(10-8-11)20(16-4,17-5)18-6/h7-10H,1-6H3
InChI key
YIRZROVNUPFFNZ-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
This product is used to improve the dispersibility of modified silica powders into PDMS matrix by improving the adhesion between modified silica powders and the PDMS matrix.
법적 정보
Product of SiKEMIA
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.