주요 문서
SIK2703-10
Sigma-Aldrich
Pyridine-2,4,6-tricarboxylic acid - H3TDC
≥97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H5NO6
CAS Number:
Molecular Weight:
211.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
NACRES:
NA.23
분석
≥97%
InChI
1S/C8H5NO6/c10-6(11)3-1-4(7(12)13)9-5(2-3)8(14)15/h1-2H,(H,10,11)(H,12,13)(H,14,15)
InChI key
CHGYKYXGIWNSCD-UHFFFAOYSA-N
법적 정보
Product of SiKEMIA
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)