Key Documents
S986046
N-(3-(PHENYLAMINO)-2-PROPENYLIDENE)ANILINE HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C15H15ClN2
CAS Number:
Molecular Weight:
258.753
MDL number:
기타 정보