Key Documents
S98168
TRIS-(2-PROPOXY-PHENYL)-BORANE, COMPOUND WITH ETHANE-1,2-DIAMINE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C29H41BN2O3
CAS Number:
Molecular Weight:
476.473
MDL number:
기타 정보