Key Documents
S970964
Q136 2-(2,3-DIMETHYLBUTYL)-3-HYDROXY-1,4-NAPHTHOQUINONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C16H18O3
CAS Number:
Molecular Weight:
258.32
MDL number:
기타 정보