Key Documents
S869759
(2-(1,4-CYCLOHEXADIEN-1-YL)ETHYL)TRIMETHYLAMMONIUM IODIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C11H20IN
CAS Number:
Molecular Weight:
293.193
MDL number:
기타 정보