Key Documents
S83748
METHYL 2-(BENZOYLAMINO)-2-DEOXY-3,4,6-TRIS-O-(METHYLSULFONYL)-BETA-D-GLUCOPYRANOSIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C17H25NO12S3
Molecular Weight:
531.58
MDL number:
기타 정보