Key Documents
S801623
4-(N-(2-METHOXY-5-NITROPHENYL)CARBAMOYL)PHTHALIC ANHYDRIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C16H10N2O7
CAS Number:
Molecular Weight:
342.267
MDL number:
기타 정보