Key Documents
S765368
CARBOBENZYLOXY-L-GLUTAMIC ACID 5-TERT-BUTYL ESTER DICYCLOHEXYLAMINE SALT
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C29H46N2O6
CAS Number:
Molecular Weight:
518.7
MDL number:
기타 정보