Key Documents
S638684
5-OXO-1-(4-SULFOPHENYL)-2-PYRAZOLINE-3-CARBOXYLIC ACID, LEAD SALT
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C10H6N2O6PbS
Molecular Weight:
489.423
MDL number:
기타 정보