Key Documents
S593796
ALPHA,ALPHA-DIPHENYL-3-PYRIDINEETHANOL HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C19H18ClNO
CAS Number:
Molecular Weight:
311.814
MDL number:
기타 정보