Key Documents
S51471
4,4'-((3-NITROPHENYL)METHYLENE)BIS(1,5-DIMETHYL-2-PHENYL-1H-PYRAZOL-3(2H)-ONE) COMPOUND WITH PICRIC ACID
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C35H30N8O11
CAS Number:
Molecular Weight:
738.676
MDL number:
기타 정보